Få mere at vide
Homovanillinesyre, 98 %
Artikelnummer. 11429663
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429663 1 g 1g
11439663 5 g 5g
11408890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12441.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182,175 g/mol
Fluorimetrisk reagens og hovedkatekolaminmetabolitHomovanillinsyre bruges som reagens ved bestemmelse af oxidative enzymer. Det er forbundet med dopaminniveauer i hjernen. Dets tilstedeværelse understøtter en diagnose af neuroblastom og malignt fæokromocytom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i
vand, dimethylsulfoxid, ethanol, methanol og ethylacetat.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 306-08-1
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00004350
InChI nøgle QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
PubChem CID 1738
ChEBI CHEBI:545959
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homovanillic acid
Smeltepunkt 140 °C til 145 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2213447
Merck Index 14,4740
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, dimethylsulfoxid, ethanol, methanol og ethylacetat.
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥98%