Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homovanillic acid |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 141 °C til 145 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HOC6H3(OCH3)CH2CO2H |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 10, 409 |
| Vis mere |