Få mere at vide
Homopiperazin-5-one, 95%
Artikelnummer. 15413587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413587 250 mg 250mg
11411630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26990.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34376-54-0 | C5H10N2O | 114.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34376-54-0
Molekylær formel C5H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 114.148
MDL nummer MFCD00766804
InChI nøgle QPPLBCQXWDBQFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4 diazepan-5-one, homopiperazin-5-one, 5-homopiperazinone, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-1,4-diazepin-5 4h-one, 5h-1,4-diazepin-5-one, hexahydro, 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1h-1,4-diazepin-5-one, peakdale1_000765, acmc-1ctxs, 1,4-diazepan-5-one, hexahydro-1h-1,4-diazepin-5-one
PubChem CID 2737264
IUPAC navn 1,4-diazepan-5-on
SMIL C1CNCCNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homopiperazin-5-one
Mængde 250 mg
Formel vægt 114.14
Procent renhed 95%