CAS RN 34376-54-0
IUPAC Navn:
5-oxo-1,4-diazepan-1-ium
Synonymer:
5-oxo-1,4-diazepan-1-ium
Molekylvægt (g/mol):
115.16
Molekylformel:
C5H11N2O
InChi Key:
QPPLBCQXWDBQFS-UHFFFAOYSA-O
SMILES:
O=C1CC[NH2+]CCN1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Homopiperazin-5-one, 95%
CAS: 34376-54-0 Molekylær formel: C5H10N2O Molekylvægt (g/mol): 114.148 MDL nummer: MFCD00766804 InChI nøgle: QPPLBCQXWDBQFS-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,4 diazepan-5-one,homopiperazin-5-one,5-homopiperazinone,2,3,6,7-tetrahydro-1h-1,4-diazepin-5 4h-one,5h-1,4-diazepin-5-one, hexahydro,2,3,4,5,6,7-hexahydro-1h-1,4-diazepin-5-one,peakdale1_000765,acmc-1ctxs,1,4-diazepan-5-one,hexahydro-1h-1,4-diazepin-5-one PubChem CID: 2737264 IUPAC navn: 1,4-diazepan-5-on SMIL: C1CNCCNC1=O