Få mere at vide
Homophthalonitril, tech. 80%
Artikelnummer. 11388785
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388785 5 g 5g
11398785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12419.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3759-28-2 | C9H6N2 | 142,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3759-28-2
Molekylær formel C9H6N2
Molekylvægt (g/mol) 142.16
MDL nummer MFCD00001895
InChI nøgle GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
IUPAC navn 2-(cyanomethyl)benzonitril
SMIL N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homophthalonitrile
Smeltepunkt 73 °C til 79 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1940497
Formel vægt 142.16
Procent renhed 90%
Grad Teknisk