Få mere at vide
Homophthalsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402477
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402477 50 g 50g
11412477 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14297.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-51-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-51-0
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.159
MDL nummer MFCD00004326
InChI nøgle ZHQLTKAVLJKSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym homophthalic acid, 2-carboxymethyl benzoic acid, benzeneacetic acid, 2-carboxy, 2-carboxyphenylacetic acid, 2-carboxybenzeneacetic acid, alpha-carboxy-o-toluic acid, o-carboxymethyl benzoic acid, 2-carboxyphenyl acetic acid, o-toluic acid, alpha-carboxy, toluene-alpha,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 66643
IUPAC navn 2-(carboxymethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Homophthalic acid
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 1872069
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%