Få mere at vide
Homogenissyre, TRC
Artikelnummer. 30005222
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005222 250 mg
30008980 100 mg
30008449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH593400250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 451-13-8
Molekylær formel C8 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Synonym 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid, 2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid, Alcapton, Homogentisinic Acid, NSC 88940
IUPAC navn 2-(2,5-dihydroxyphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homogentisic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Formel vægt 168.0423