missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Homogentisic Acid-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homogentisic Acid-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1 |
| Formel vægt | 174.0624 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?