CAS RN 1216468-48-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Homogentisic Acid-13C6, TRC
CAS: 1216468-48-2 Molekylær formel: C213C6H8O4 Molekylvægt (g/mol): 174.1 Synonym: 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid-13C6,2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid-13C6,2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid-13C6,Alcapton-13C6,Homogentisinic Acid-13C6,NSC 88940-13C6; IUPAC navn: 2-(2,5-dihydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)acetic acid SMIL: O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13C](CC(O)=O)=[13CH]1