Få mere at vide
Hoefer™ SE 260 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker
Til brug med SE 260 vertikal elektroforeseenhed
399.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | SE 260, MiniVE™ Vertikal elektroforeseenhed |
---|---|
Type | T-formet afstandsstykke |
Materiale | Polypropylen, PVC |
Længde (metrisk) | 10.5 cm |
Bredde (metrisk) | 0.1 cm |
Artikelnummer | Brand | Tykkelse (metrisk) | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Tykkelse (metrisk) | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
12014637
|
Hoefer™
SE2619T-2-.75 |
0.07 cm | Grå |
399.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12024657
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.5 |
0.15 cm | Grå |
399.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12029817
|
Hoefer™
SE2619T-2-1.0 |
0.1 cm | Hvid |
399.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- PVC
- Længde: 10,5 cm
Tekniske data
SE 260, MiniVE™ Vertikal elektroforeseenhed | |
Polypropylen, PVC | |
0.1 cm |
T-formet afstandsstykke | |
10.5 cm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hoefer™ SE 260 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker