Få mere at vide
Hoefer™ SE 260 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker Artikelnummer.: 12024657
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Hoefer™ SE 260 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker
Artikelnummer. 12024657
0.15 cm, Grå, Pakke med 2
Tykkelse (metrisk):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Farve:
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12024657
Brand: Hoefer™ SE2619T21.5
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Til brug med SE 260 vertikal elektroforeseenhed
  • PVC
  • Længde: 10,5 cm
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (udstyr) SE 260, MiniVE™ Vertikal elektroforeseenhed
Type T-formet afstandsstykke
Materiale Polypropylen, PVC
Tykkelse (engelsk) 0,05 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.15 cm
Længde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (metrisk) 0.1 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hoefer™ SE 260 Vertikal elektroforeseenhed tilbehør, T-afstandsstykker >