Få mere at vide
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini vertikale elektroforesesystemer
Kombiner fordelene ved et lille format og effektiv afkøling til hurtig screening af protein og nukleinsyrer
Brand: Hoefer™ SE260-10A-1.5
6070.71 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Indeholder: SE250 Basic System inkluderer: øvre bufferkammer, nedre bufferkammer, låsende sikkerhedslåg med ledninger, ti 10 x 8 cm glasplader, to 10 x 8 cm kærvede aluminiumoxidplader, fire fjederklemmer, gelforsegling, brøndplaceringsmærkat og Spacer Mate. SE250 Complete System inkluderer også: Dual Gel Caster, to 0,75 mm tykke 10-brønds kamme og to par 0,75 mm tykke afstandsstykker. SE260 Basic System inkluderer samme elementer som SE250 Basic Systems, undtagen glas- og aluminapladerne. SE260 Complete Systems tilføjer Dual Gel Caster, ti 10,5 x 10 cm glasplader, fem 10,5 x 10 cm hakkede aluminiumoxidplader og to 10-brønds kamme og to par afstandsstykker (enten 0,75 mm eller 1,5 mm tykke; se bestillingstabel).
Beskrivelse
Kombiner fordelene ved et lille format og effektiv afkøling til hurtig screening af protein og nukleinsyrer
- Kør to geler på én gang
- Lav separationer i høj opløsning på så lidt som 45 minutter uden bånd“ smilende”
- Brug aluminaplader (inkluderet med specificerede modeller) til effektiv afkøling
- Buffervolumen: 300 ml
Applikationer:
Ideel til ensartet og gradient akrylamid, agarose, IEF, feltinversionsagarose og 2-D elektroforese
Certificeringer
CE-mærket, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Tekniske data
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Nedre bufferkammer, øverste bufferkammer/kølekerne, sikkerhedslåg med højspændingsledninger, støbeholder med tætningspakningssæt, støbeklemmesamlinger, knast, glasplader, rektangulære, 10 x 8cm, aluminaplader, kærv, 10 x 8cm, fjederklemmer, kamme, brønd, cm-10-1, brønd, cm-10. lokaliseringsmærkater, gelforsegling | |
45°C | |
0,05 tommer. | |
10,14 oz. | |
3,14/4,13 tommer. | |
6,49 tommer | |
16.5 cm | |
7,08 tommer. | |
6,29''. | |
500 V | |
500 mA |
Op til 80 % | |
113 °F | |
15 °C til 30 °C | |
0.15 cm | |
300 mL | |
8/10.5 cm | |
3,93 tommer | |
10 cm | |
18 cm | |
16 cm | |
12 w |