Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ P82 Dual-Gel Elektroforese dobbeltsidet lodret system, 8-10 x 10 cm gel, 150-300 ml buffervolumen
Artikelnummer. 12484697
Skift visning
Længde (metrisk) Gel:
8 til 10 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Gel Pakningsstørrelse
12484697 8 til 10 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 12484697 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. P82
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7745.00 DKK
    7610.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.82 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Producer flade, jævne bånd og skarp opløsning med den brugervenlige Thermo Scientific™ Owl™ P82 Dual-Gel elektroforesesystem.
Funktioner:
  • Kører to 10 x 10 cm geler eller en gel, når den bruges med blokeringsplade; kan rumme 8 x 10 cm geler ved hjælp af den medfølgende adapter
  • Gør det nemt at placere geler i enheden
  • Kile placeret foran kassetterne giver jævnt tryk mod den tætte pakning, placerer kassetterne i korrekt kørestilling
  • To størrelser af kiler kan rumme varierende tykkelse af præfabrikerede geler
  • Fleksibel —brug præfabrikerede polyacrylamidgeler eller håndstøbte geler
  • Ingen køling nødvendig
Inkluderer:
  • Indre bufferkamre
  • Buffer tank
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ låg med påsatte strømforsyningsledninger
  • To kiler (1,27 cm tyk)
  • To kiler (1,59 cm tyk)
  • Adapterplader til 10x 8 geler (2)
  • Blokerende plade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Oversigt Dobbeltsidet lodret system, 8-10 x 10 cm gelsystem, 150mL til 300mL buffervolumen
Maks. Strøm 15 mA
Produktlinje Owl
Type Dual-Gel elektroforese dobbeltsidet lodret system
Volumen (metrisk) Nedre bufferkammer Maks. 300 mL
Volumen (metrisk) Nedre bufferkammer Min. 150 mL
Volumen (metrisk) Øvre bufferkammer 150 mL
Dimensioner (L x B x H) 5,88 x 4,75 x 6,69 tommer. (15,2 x 12,4 x 17 cm)
Længde (engelsk) 5,88 tommer.
Længde (metrisk) 15.2 cm
Længde (metrisk) Gel 8 til 10 cm
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.4 cm
Bredde (metrisk) Gel 10 cm
Højde (engelsk) 6,69 tommer.
Højde (metrisk) 17 cm
Maks. Spænding 330 V