Få mere at vide
HO-3867, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499586 50 mg -
16442586 25 mg -
16423028 10 mg -
16405767 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100453
MedChemExpress HO-3867 is a selective and potent STAT3 inhibitor and shows good antitumor activity.
HO-3867 is a selective and potent STAT3 inhibitor and shows good antitumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HO-3867
CAS 1172133-28-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H30F2N2O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.88 mM)
SMIL O=C1/C(CN(CC2=CC(C)(C)N(O)C2(C)C)C/C1=C\C3=CC=C(F)C=C3)=C/C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 464.55
Formel vægt 464.55
Procent renhed 98.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease