Få mere at vide
HMR 1556, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456787
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16456787 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16456787 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1063695mg
MedChemExpress HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HMR 1556
CAS 223749-46-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H24F3NO5S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (243.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL CS(N([C@H]1C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2OC(C)(C)[C@@H]1O)C)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 411.44
Formel vægt 411.44
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation