Få mere at vide
HMN-214, MedChemExpress
Beskrivelse
HMN-214, an orally bioavailable prodrug of HMN-176, is an inhibitor of polo-like kinase-1 (plk1), with antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HMN-214 |
| CAS | 173529-46-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H20N2O5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | IVX-214 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N(C1=C(C=CC=C1)/C=C/C2=CC=N(C=C2)=O)S(C3=CC=C(C=C3)OC)(=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.47 |
| Vis mere |