Få mere at vide
HMN-176, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16453376 25 mg -
16451947 50 mg -
16428467 5 mg 5mg
16425798 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13647
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HMN-176
CAS 173529-10-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H18N2O4S
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.45 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=N(C=C3)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 382.43
Formel vægt 382.43
Procent renhed 98.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease