missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

HMN-154, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486487
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486487 5 mg 5mg
16484826 100 mg 100mg
16470147 50 mg -
16443768 10 mg -
16420989 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103001

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress HMN-154 is a novel benzenesulfonamide anticancer compound; inhibits KB and colon38 cells with IC50 values of 0.0026 and 0.003 μg/mL, respectively.

HMN-154 is a novel benzenesulfonamide anticancer compound

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale HMN-154
CAS 173528-92-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H18N2O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 15 mg/mL (40.94 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=NC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 366.43
Formel vægt 366.43
Procent renhed 97.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.