Få mere at vide
HLY78, MedChemExpress
Beskrivelse
HLY78 is an activator of the Wnt/β-catenin signaling pathway, which targets the DIX domain of Axin and potentiates the Axin-LRP6 association to promote Wnt signaling transduction.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HLY78 |
| CAS | 854847-61-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 26 mg/mL (97.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCC1=CC=CC2=C1N(CC3=CC4=C(C=C32)OCO4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vægt | 267.32 |
| Vis mere |