Få mere at vide
HJC0350, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16456886 100 mg -
16439307 5 mg -
16426758 10 mg 10mg
16422837 50 mg -
16421196 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16456886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15702
MedChemExpress HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HJC0350
CAS 885434-70-8
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H19NO2S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (120.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(N1C(C)=CC(C)=C1)(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O
Molekylvægt (g/mol) 277.38
Formel vægt 277.38
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death