Få mere at vide
HJC0152 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
HJC0152 hydrochloride is a signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HJC0152 hydrochloride |
| CAS | 1420290-99-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14Cl3N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1Cl)C2=CC(Cl)=CC=C2OCCN.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.65 |
| Formel vægt | 406.65 |
| Vis mere |