Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HJC 0350
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001579
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001579 50 mg
30001559 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001579 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4844/50
Selective Epac2 inhibitor
Selective Epac2 inhibitor (IC50 = 0.3 μM). Displays no effect on Epac1. Blocks stimulation of the Epac2-FL FRET sensor in HEK293 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885434-70-8
Molekylær formel C15H19NO2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPAC Inhibitors
Mængde 50 mg
Formel vægt 277.38
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 277.382