missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ HJC 0350
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001559
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001559 10 mg
30001579 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001559 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4844/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective Epac2 inhibitor

Selective Epac2 inhibitor (IC50 = 0.3 μM). Displays no effect on Epac1. Blocks stimulation of the Epac2-FL FRET sensor in HEK293 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 885434-70-8
Molekylær formel C15H19NO2S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EPAC Inhibitors
Mængde 10 mg
Formel vægt 277.38
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 277.382
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.