Få mere at vide
Hippursyre, TRC
Artikelnummer. 17994265
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994265 1 g
17933565 10 g
17931245 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH3567001G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-69-2
Molekylær formel C9 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 179.17
Synonym Hippuric acid (8CI), 2-(Benzoylamino)acetic acid, 2-Benzamidoacetic acid, Acetic acid, (benzoylamino)-, Benzamidoacetic acid, Benzoyl Glycocoll, Benzoylglycine, N-(Phenylcarbonyl)glycine, N-Benzoylglycine, NSC 9982, Phenylcarbonylaminoacetic acid, Glycine, N-benzoyl-, Hippuric Acid
IUPAC navn 2-benzamieddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hippuric acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
Formel vægt 179.0582