Få mere at vide
Hippursyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hippuric acid |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12) |
| Formel vægt | 179.0582 |