Få mere at vide
Hippurinsyre, 98%
Artikelnummer. 10541201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541201 5 g Glasflaske 5g
10551201 100 g Plastflaske 100g
10725211 500 g Plastflaske 500g
15159183 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10541201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150270050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-69-2
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.18
MDL nummer MFCD00002692
InChI nøgle QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
SMIL OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hippuric acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 188,0 °C til 191,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 1% maks. (Benzoesyre) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CONHCH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Merck Index 15,4753
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/250 ml koldt vand. Andre opløseligheder: frit opløseligt i varmt vand, 1g/100 ml kloroform – 1 g/400 ml ether, 1 g/60 ml amylalkohol, frit opløseligt i varm ether, praktisk uopløselig i benzen, cs2 og petr.ether
IUPAC navn 2-benzamidoeddikesyre
Formel vægt 179.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver