Få mere at vide
Hippuric acid, 98%
Artikelnummer. p-7020657
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
Artikelnummer. 11418890
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12690.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-69-2
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.18
MDL nummer MFCD00002692
InChI nøgle QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
IUPAC navn 2-benzamidoeddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hippuric acid
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Tæthed 1.371
Lineær formel C6H5CONHCH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 1073987
Merck Index 14,4716
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 179.18
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hippuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N-benzoylglycine