Få mere at vide
Hippurinsyre, 98%
Artikelnummer. 11450593
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450593 1000 g 1000g
11418890 100 g 100g
11428890 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12690.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 495-69-2 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-69-2
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.18
MDL nummer MFCD00002692
InChI nøgle QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
PubChem CID 464
ChEBI CHEBI:18089
IUPAC navn 2-benzamidoeddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hippuric acid
Smeltepunkt 188 °C til 191 °C
Tæthed 1.371
Lineær formel C6H5CONHCH2CO2H
Mængde 1000 g
Beilstein 1073987
Merck Index 14,4716
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 179.18
Procent renhed 98%