Få mere at vide
Hippuric acid, 98%
Beskrivelse
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hippuric acid |
| Smeltepunkt | 188 °C til 191 °C |
| Tæthed | 1.371 |
| Lineær formel | C6H5CONHCH2CO2H |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1073987 |
| Merck Index | 14,4716 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 179.18 |
| Procent renhed | 98% |