Få mere at vide
Hippurinsyre, 98%
Beskrivelse
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hippursyre bruges som mellemprodukt til fremstilling af medicin og andre organiske forbindelser. Hippursyre kan bruges til at studere cellebiologi, kemisk biologi, bioaktive små molekyler, aminosyrederivater, peptidsyntese, kemisk syntese og ernæring. Hippursyre er blevet brugt til at informere om metabolismen og urinudskillelsen af procyanidiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hippuric acid |
| Smeltepunkt | 188 °C til 191 °C |
| Tæthed | 1.371 |
| Lineær formel | C6H5CONHCH2CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1073987 |
| Merck Index | 14,4716 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 179.18 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Hippuric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-benzoylglycine