Få mere at vide
HIF-2α-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
HIF-2(alpha)-IN-1 is a HIF-2(alpha) inhibitor has an IC50 of less than 500 nM in HIF-2(alpha) scintillation proximity assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HIF-2α-IN-1 |
| CAS | 1799948-06-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H8F5NO4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (246.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C3C([C@@H](O)C(F)(F)S3(=O)=O)=C2C(F)F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.3 |
| Formel vægt | 405.3 |
| Vis mere |