Beskrivelse
Hibernate Medium er et CO 2 -uafhængigt næringsmedium til vedligeholdelse af neurale celler, væv og vævsskiver. Hibernate-E Medium er optimeret til embryonale celler eller væv i omgivende kuldioxidniveauer.
Hibernate Medium gør det muligt for neuroner at blive holdt i omgivende CO 2 -niveauer i op til 48 timer. Dette giver videnskabsfolk større bekvemmelighed og kontrol, mens de udfører eksperimenter med levende celler på bænken, såsom mikroskopi, flowcytometri og andre fysiologiske undersøgelser. Hibernate Medium giver også mulighed for at bevare levedygtigt hjernevæv før behandling i op til en måned med nedkøling og vedligeholdelse af vævsskiver.
Hibernate Medium kan kombineres med B-27 Tilskud for at give et komplet medium.
Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af Hibernate Medium og B-27 Kosttilskud .
For etablerede protokoller, der bruger Hibernate Medium, skal du få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog .
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite .
Hibernate Medium gør det muligt for neuroner at blive holdt i omgivende CO 2 -niveauer i op til 48 timer. Dette giver videnskabsfolk større bekvemmelighed og kontrol, mens de udfører eksperimenter med levende celler på bænken, såsom mikroskopi, flowcytometri og andre fysiologiske undersøgelser. Hibernate Medium giver også mulighed for at bevare levedygtigt hjernevæv før behandling i op til en måned med nedkøling og vedligeholdelse af vævsskiver.
Hibernate Medium kan kombineres med B-27 Tilskud for at give et komplet medium.
Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af Hibernate Medium og B-27 Kosttilskud .
For etablerede protokoller, der bruger Hibernate Medium, skal du få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog .
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite .
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Neurale stamceller |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Stamcellemedier |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Produktlinje | Hi |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |