Få mere at vide
Gibco™ Gå i dvale™ - Et medium
Artikelnummer. 12087586 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12087586 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12087586 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1247501
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hibernate-A Medium er et specialiseretCO2-uafhængigt medium for neurale celler, der giver fleksibilitet og kontrol til laboratorieeksperimenter og transport.
Hibernate-A Medium er et specialiseret CO2-uafhængigt næringsmedium designet til vedligeholdelse og bevarelse af neurale celler, væv og skiver. Optimeret til voksne og postnatale neurale prøver understøtter dette medium neuroner i omgivende kuldioxidforhold i op til 48 timer. Denne funktion giver forskere øget fleksibilitet og kontrol under eksperimenter og transport. Hibernate-A Medium giver dig mulighed for at udføre laboratorieeksperimenter med levende celler, såsom mikroskopi, flowcytometri og andre fysiologiske studier.
Fordele
  • CO2-uafhængighed— eliminerer behovet for CO2-inkubation i op til 48 timer, hvilket forenkler vedligeholdelse og behandling af neurale kulturer og væv
  • Bekvemmelighed og fleksibilitet—ideel til eksperimenter, der kræver længere håndteringstider uden for CO 2-inkubatorer, hvilket giver større bekvemmelighed for forskere
  • Transport af neurale prøver—giver et pålideligt medie til forsendelse af neuralt væv, hvilket hjælper med at sikre deres stabilitet og levedygtighed ved ankomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Produktlinje Hi
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Testet for Cytotoksicitet, Endotoksin, Sterilitet, pH, Osmolalitet
Indhold og opbevaring Opbevar i køleskab (2°til 8°grader) og beskyt mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.