missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
HG-14-10-04, MedChemExpress
Beskrivelse
HG-14-10-04 (example 10) is a potent and specific ALK inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HG-14-10-04 |
| CAS | 1356962-34-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H34ClN7O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (37.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CN=C(NC2=CC=C(N3CCC(N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2OC)N=C1C5=CNC6=CC=CC=C65 |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.08 |
| Formel vægt | 532.08 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?