Få mere at vide
Hexyl Octyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexyl Octyl Phthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-10-14-18-26-22(24)20-16-12-11-15-19(20)21(23)25-17-13-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 362.25 |
| Procent renhed | >95% |