missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexedine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45N3/c1-6-10-12-20(8-3)14-23-16-22(5)17-24(19-25(22)18-23)15-21(9-4)13-11-7-2/h20-21H,6-19H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 351.3613 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?