Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexanophenone |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 25,0 °C til 26,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0.9500g/mL |
| Kogepunkt | 265,1 °C |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |