Få mere at vide
Hexanofenon, 98%
Artikelnummer. 11457736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457736 100 g 100g
11437736 5 g 5g
11447736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14712.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 942-92-7 | C12H16O | 176,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 942-92-7
Molekylær formel C12H16O
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00009512
InChI nøgle MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanophenone, caprophenone, 1-hexanone, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hexanone, n-hexanophenone, amyl phenyl ketone, hexaphenone, pentyl phenyl ketone, 4-ethylbutyrophenone, n-amylphenyl ketone
PubChem CID 70337
IUPAC navn 1-phenylhexan-1-on
SMIL CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hexanophenone
Smeltepunkt 25 °C til 27 °C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 265 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5105
Mængde 100 g
Beilstein 1908667
Formel vægt 176.26
Procent renhed 98%