Få mere at vide
Hexanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457727
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457727 500 g 500g
11447727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16265.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
Hexanal bruges i smagsindustrien til at tilberede frugtsmag. Det bruges som smagsstof i fødevareindustrien. Det bruges også i Witting og aldol reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexanal bruges i smagsindustrien til at tilberede frugtsmag. Det bruges som smagsstof i fødevareindustrien. Det bruges også i Witting og aldol reaktioner.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ethylether, acetone, benzen og vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-25-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00007027
InChI nøgle JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC navn hexanal
SMIL CCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanal
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 0.834
Kogepunkt 130°C to 131°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.405
Mængde 500 g
FN nummer UN1207
Beilstein 506198
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,1760
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexaldehyde