Få mere at vide
Hexanal, 96%
Artikelnummer. 10685392 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685392 500 mL Glasflaske 500ml
10735821 1 L Glasflaske 1 L
10349273 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685392 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151855000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-25-1 , 59-02-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00007027
InChI nøgle JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC navn hexanal
SMIL CCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanal
Surhed 10mg KOH/g max.
Smeltepunkt -56.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8150g/mL
Kogepunkt 130.0°C to 131.0°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CHO
Brydningsindeks 1.4020 to 1.4070
Mængde 500 mL
Beilstein 01, II, 745
Merck Index 15, 1762
Specifik vægtfylde 0.815
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
Stabilisator approx. 500ppm alpha-tocopherol
Viskositet 0.69 mPa.s (20°C)
Formel vægt 100.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.