Få mere at vide
Hexakis(brommethyl)benzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449497 1 g 1g
11459497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22016.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3095-73-6 | C12H12Br6 | 635.652 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3095-73-6
Molekylær formel C12H12Br6
Molekylvægt (g/mol) 635.652
MDL nummer MFCD00182539
InChI nøgle XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexakis bromomethyl benzene, hexa bromomethyl benzene, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl benzene, benzene, hexakis bromomethyl, acmc-1aijn, 10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n, benzene,1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl, doi:10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 76540
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexakis(brommethyl)benzen
SMIL C(C1=C(C(=C(C(=C1CBr)CBr)CBr)CBr)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexakis(bromomethyl)benzene
Smeltepunkt ∼292°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 635.65
Procent renhed 98%