Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde
Form tud ved at bøje hjørnepunkter sammen. Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde har en bred, flad bund for at forhindre væltning og spild.
Brand: Heathrow Scientific™ HS14251D
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Bøj fleksible både i punkter for at danne hældetude
- Flad bund og skrå sider giver nøjagtig overførsel
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
- Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
- Antistatisk
- FDA/food-grade kompatibel
- Pakke med 500
- Engangs
Tekniske data
Flad | |
Polystyren | |
Vejende båd | |
127 mm | |
31 mm |
Engangsbrug | |
Sekskantet | |
X-Large; 127 x 89 x 31 mm | |
89 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion