Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6987005 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Størrelse:
Lille; 38 x 25 x 9 mm
Stor; 102 x 76 x 22 mm
X-Large; 127 x 89 x 31 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12357499
Brand: Heathrow Scientific™ HS14251A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form tud ved at bøje hjørnepunkter sammen. Heathrow Scientific™ Sekskantede vejebåde har en bred, flad bund for at forhindre væltning og spild.
  • Bøj fleksible både i punkter for at danne hældetude
  • Flad bund og skrå sider giver nøjagtig overførsel
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer
  • Antistatisk
  • FDA/food-grade kompatibel
  • Pakke med 500
  • Engangs
Tekniske data
Bund form Flad
Farve White
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Sekskantet
Sterilitet Non-sterile
Type Vejende båd
Størrelse Lille; 38 x 25 x 9 mm
Længde (metrisk) 38 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Højde (metrisk) 9 mm