Få mere at vide
Hexafluorbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15129163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15129163 500 mL Glasflaske 500ml
10000930 10 mL Glasflaske 10ml
10209503 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15129163 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120545000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392-56-3
Molekylær formel C6F6
Molekylvægt (g/mol) 186.06
MDL nummer MFCD00000288
InChI nøgle ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexafluorbenzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluorobenzene
Smeltepunkt 3.7°C to 4.1°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6120g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6F6
Brydningsindeks 1.3760 to 1.3780
Mængde 500 mL
FN nummer 1993
Merck Index 15,4722
Specifik vægtfylde 1.612
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 186.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexafluorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.