Få mere at vide
Hexafluoracetontrihydrat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexafluoroacetone trihydrate |
| Smeltepunkt | 18 °C til 21 °C |
| Tæthed | 1.579 |
| Kogepunkt | 105 °C til 106 °C |
| Brydningsindeks | 1.319 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2552 |
| Beilstein | 607236 |
| Formel vægt | 220,07 (166,02 Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |