Få mere at vide
Hexafluoroacetone trihydrate, 98%
Artikelnummer. 11382986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382986 5 g 5g
11392986 25 g 25g
11302996 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10777.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34202-69-2 | C3H6F6O4 | 220.067 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34202-69-2
Molekylær formel C3H6F6O4
Molekylvægt (g/mol) 220.067
MDL nummer MFCD00149061
InChI nøgle SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
PubChem CID 36719
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-on;trihydrat
SMIL C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexafluoroacetone trihydrate
Smeltepunkt 18°C to 21°C
Tæthed 1.579
Kogepunkt 105°C to 106°C
Brydningsindeks 1.319
Mængde 5 g
FN nummer UN2552
Beilstein 607236
Formel vægt 220.07 (166.02 Anhydrous)
Procent renhed 98%