Få mere at vide
Hexaethylenglycol, 96%
Artikelnummer. 11391527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391527 25 g 25g
11381527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02161.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2615-15-8 | C12H26O7 | 282,333 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Hexaethylenglycol udviser antioxidante, antimikrobielle og anti-cancer egenskaber. Den viser også potentiel anvendelse som funktionelle hydraulikvæsker. Det bruges som en overfladeaktivt byggesten såvel som til biologisk prøveforberedelse. Yderligere anvendes det i syntesen af binaphthol-baserede makrocykliske ethere ved anvendelse af intramolekylær oxidativ kobling med CuCl(OH).
Opløselighed
Blandbar med chloroform og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2615-15-8
Molekylær formel C12H26O7
Molekylvægt (g/mol) 282.333
MDL nummer MFCD00002877
InChI nøgle IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexaethylene glycol, hexagol, 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol, hexaoxyethylene glycol, peg-6, polyethylene glycol 300, polyoxyethylene 6, hexaethyleneglycol, 2-2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, ho-peg6-oh
PubChem CID 17472
ChEBI CHEBI:49793
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL C(COCCOCCOCCOCCOCCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaethylene Glycol
Smeltepunkt 5°C to 7°C
Tæthed 1.123
Kogepunkt 216°C to 217°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 25 g
Beilstein 1638281
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform and methanol.
Formel vægt 282.33
Procent renhed 96%