Få mere at vide
Hexadecamethylcyclooctasiloxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecamethylcyclooctasiloxane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H48O8Si8/c1-25(2)17-26(3,4)19-28(7,8)21-30(11,12)23-32(15,16)24-31(13,14)22-29(9,10)20-27(5,6)18-25/h1-16H3 |
| Formel vægt | 592.1503 |