CAS RN 556-68-3
IUPAC Navn:
hexadecamethylcyclooctasiloxane
Synonymer:
hexadecamethylcyclooctasiloxane
Molekylvægt (g/mol):
593.23
Molekylformel:
C16H48O8Si8
InChi Key:
XKJMJYZFAWYREL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hexadecamethylcyclooctasiloxane, TRC
CAS: 556-68-3 Molekylær formel: C16 H48 O8 Si8 Molekylvægt (g/mol): 593.23 Synonym: 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-Hexadecamethylcyclooctasiloxane (ACI),Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl- (7CI, 8CI, 9CI),Hexadecamethylcyclooctasiloxane,2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-Hexadecamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15-octaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16-octasilacyclohexadecane; IUPAC navn: 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-hexadecamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15-octaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16-octasilacyclohexadecane SMIL: C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1