Få mere at vide
Hexachlorophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexachlorophene |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2 |
| Formel vægt | 403.8499 |